Learn More
Ácido oxálico dihidrato, Mikromol™
Descripción
Ácido oxálico dihidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalic Acid Dihydrate |
| CAS | 6153-56-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxalic Acid Dihydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2), Oxaliplatin Related Compound A as Dihydrate, Ascorbic Acid Impurity E as Dihydrate, Oxaliplatin Impurity A as Dihydrate |
| SMILES | O.O.OC(=O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 496.46 |
| Cantidad | 500 mg |
| Mostrar más |