Learn More
Ácido oxálico dihidratado, Solstice
Código de producto. 16695823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16695823 500 g 500 g
15985920 1 kg 1 Kg
16605833 5 kg 5 Kg
16685823 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16695823 Proveedor Fluka N.º de proveedor 33506H500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    56.58€ / 500 g
    Ahorro 7.42€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, react. ISO, react. farmacopea Europea, ≥ 99,5 % (manganométrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-56-6
PubChem CID 61373
Especificaciones
Porcentaje de pureza 99,5% (mínimo)
Grado ACS
Cantidad 500 g
Pérdida por secado 28 - 30 %
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate