Descripción
Dihidrato de ácido oxálico, extrapuro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | 21,5mbar 50 |
| Forma física | Polvo/Sólido |
| Color | Blanco |
| pH | 1.3 |
| Punto de fusión | de 98 °C |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126,04g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Oxalic acid dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid, Oxalicacid dihydrate