Learn More
Ácido oxálico dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10214350 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Unit Size
10214350 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10204160 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10111820 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10214350 Supplier Fisher Chemical Supplier No. O/0650/60
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C2H6O6
Peso molecular (g/mol) 126.064
Número MDL 149102
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifications
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 21,5mbar 50
Forma física Polvo/Sólido
Color Blanco
pH 1.3
Punto de fusión de 98 °C
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,04g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Oxalic acid dihydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.