Learn More
Ácido oxálico dihidratado, grado reactivo ACS, químico Ricca
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalic Acid |
| % máx. CAS | 102.5 |
| Cantidad | 125 g |
| Envase | Botella de boca ancha de poliuretano |
| Residuo después del encendido | 0,01% máx. |
| SMILES | O.O.OC(=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | oxalic acid dihydrate |
| Peso molecular (g/mol) | 126.06 |
| Porcentaje de pureza | 99,5 a 102,5% |
| Grado | ACS |