Learn More
Dihidrato de ácido oxálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491538 5000g 5000 g
11481538 250g 250 g
11471538 1000g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13866.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
Oxalic acid dihydrate acts as an analytical reagent, as a reducing agent for photographic films and as a mordant in dyeing process. It is used as a plating agent, a surface treating agent, a grinding agent, a precipitating agent in rare-earth mineral processing, a bleaching agent in textile and a purifying agent in pharmaceutical industry. It plays an important role in antibiotic medication like oxytetracycline and chloramphenicol. It finds application in water treatment plants to remove calcium waste water. It is also used as a buffer in chromatographic separation as well as bleach for wood, removing black stains caused by water penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de ácido oxálico actúa como reactivo analítico, como agente reductor para películas fotográficas y como mordiente en proceso de teñido. Se utiliza como agente de chapado, agente de tratamiento de superficies, agente de molienda, agente precipitante en el procesamiento de minerales de tierras raras, agente blanqueador en el sector textil y agente purificador en la industria farmacéutica. Desempeña un papel importante en la medicación antibiótica como oxitetraciclina y cloranfenicol. Encuentra aplicación en plantas de tratamiento de agua para eliminar el agua residual de calcio. También se utiliza como tampón en la separación cromatográfica, así como lejía para la madera, ya que elimina las manchas negras causadas por la penetración de agua.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, éter y glicerol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, cloruros ácidos y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C2H6O6
Peso molecular (g/mol) 126.064
Número MDL MFCD00149102
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid dihydrate
pH 1,3
Punto de fusión De 101 °C a 105 °C
Densidad 1,65
Cantidad 5000g
Olor Inodoro
Fórmula lineal HO2CCO2H·2H2O
Número UN UN3261
Beilstein 3679436
Índice Merck 14,6911
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether and glycerol. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.07 (90.04 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%