Learn More
Dihidrato de ácido oxálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Oxalic acid dihydrate acts as an analytical reagent, as a reducing agent for photographic films and as a mordant in dyeing process. It is used as a plating agent, a surface treating agent, a grinding agent, a precipitating agent in rare-earth mineral processing, a bleaching agent in textile and a purifying agent in pharmaceutical industry. It plays an important role in antibiotic medication like oxytetracycline and chloramphenicol. It finds application in water treatment plants to remove calcium waste water. It is also used as a buffer in chromatographic separation as well as bleach for wood, removing black stains caused by water penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dihidrato de ácido oxálico actúa como reactivo analítico, como agente reductor para películas fotográficas y como mordiente en proceso de teñido. Se utiliza como agente de chapado, agente de tratamiento de superficies, agente de molienda, agente precipitante en el procesamiento de minerales de tierras raras, agente blanqueador en el sector textil y agente purificador en la industria farmacéutica. Desempeña un papel importante en la medicación antibiótica como oxitetraciclina y cloranfenicol. Encuentra aplicación en plantas de tratamiento de agua para eliminar el agua residual de calcio. También se utiliza como tampón en la separación cromatográfica, así como lejía para la madera, ya que elimina las manchas negras causadas por la penetración de agua.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, éter y glicerol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, cloruros ácidos y metales alcalinos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalic acid dihydrate |
| pH | 1,3 |
| Punto de fusión | De 101 °C a 105 °C |
| Densidad | 1,65 |
| Cantidad | 1000g |
| Olor | Inodoro |
| Fórmula lineal | HO2CCO2H·2H2O |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 3679436 |
| Índice Merck | 14,6911 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Oxalic acid dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate