Learn More
Concentrado de ácido oxálico, 0,05M, Solstice
Código de producto. 15635260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15635260 1 pieza cada uno
1 options
Código de producto. 15635260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 382501EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.18€
    40.75€ / paquete de 1
    Ahorro 3.43€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
para solución estándar de 1 l, 0,05 M (COOH)2 (0,1 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid concentrate
CAS 144-62-7
Cantidad 1 pieza
Fórmula molecular C2H2O4
Fórmula lineal HOOCCOOH
Número MDL MFCD00002573
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Clave InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formula Weight (peso de la fórmula) 90,03g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: oxalic acid