Learn More
Concentrado de ácido oxálico, 0,005M, Solstice
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Oxalic acid concentrate |
| CAS | 144-62-7 |
| Cantidad | 1 pieza |
| Fórmula molecular | C2H2O4 |
| Fórmula lineal | HOOCCOOH |
| Número MDL | MFCD00002573 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Sinónimo | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
| Clave InChI | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(C(=O)O)O |
| Show More |