Learn More
Ácido oxálico bis(ciclohexilidenohidrazida), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10256150 25 g 25 g
10153060 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10256150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154420250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.90€
    58.65€ / 25 g
    Ahorro 6.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 370-81-0
Fórmula molecular C14H22N4O2
Peso molecular (g/mol) 278.34
Número MDL MFCD00001659
Clave InChI DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
Nombre IUPAC N,N'-bis(ciclohexilidenoamino)oxamida
SMILES C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 208.0°C to 214.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 07, IV, 25
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.