Learn More
Ácido oxálico anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10040320 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10040320 500g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10040320 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0580/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 1,3
CAS 144-62-7
Punto de fusión de 189 °C
Color Blanco
Fórmula molecular C2H2O4
Número MDL 2573
Sinónimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Clave InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.04g/mol
Cantidad 500g
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido en polvo
Presión de vapor <0,01 mmHg a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • OXALIC ACID ANHYDROUS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.