Learn More
Ácido Oxálico-(1,2-13C2), TRC
Código de producto. 30011054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011054 25 mg 25 miligramos
30011536 5 mg 5 miligramos
30011678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84512325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62654-02-8
Fórmula molecular 13C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 92.02
Sinónimo Ethanedioic Acid-(1,2-13C2), Aktisal-(1,2-13C2), Aquisal-(1,2-13C2), DeerClean-(1,2-13C2), NSC 132055-(1,2-13C2), NSC 151956-(1,2-13C2), NSC 62774-(1,2-13C2), NSC 76990-(1,2-13C2), Ultraplast Activate S 52-(1,2-13C2);
SMILES O=[13C](O)[13C](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic Acid-(1,2-13C2)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.002
Porcentaje de pureza >95%