Learn More
Ácido oxálico, solución estandarizada de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491347 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15491347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035622.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid
CAS 144-62-7
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H2O4
Número MDL MFCD00002573
Solubilidad Miscible with water, alcohol and ether
Clave InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
Cantidad 1 L
ChEBI CHEBI:16995
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.04