Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| C2O4-2 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalate Standard |
| Nombre de nota | Para cromatografía iónica |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 62-76-0, 7732-18-5 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 99.9 |
| Nombres de analitos o componentes | Disodium oxalate,distilled water,conductivity or of similar purity |
| Fórmula molecular | C2Na2O4 |
| Número MDL | MFCD00012465 |
| Técnica | Cromatografía iónica |
| Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio