Learn More
Estándar de oxalato: C2O4(-2) a 10000 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de oxalato: C2O4(-2) a 10000 μg/mL en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalate |
| CAS | 338-70-5 |
| Métodos | Ion Chromatography |
| Nombres de analitos o componentes | Oxalate |
| Fórmula molecular | C2O42− |
| Sinónimo | (C2 O4)2- |
| Nombre IUPAC | Oxalato |
| Solvent or Matrix | Water |
| Peso molecular (g/mol) | 88.02 |
| Cantidad | 500 mL |
| Mostrar más |