Learn More
Ácido oxalacético, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367138 2 g 2 g
11377138 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015789.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxaloacetic acid is a substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase. It is an inhibitor of succinic dehydrogenase. It is an intermediate in the citric acid cycle and glucogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-42-7
Fórmula molecular C4H4O5
Peso molecular (g/mol) 132.071
Número MDL MFCD00002592
Clave InChI KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
Nombre IUPAC ácido 2-oxobutanodioico
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalacetic acid
Punto de fusión 161°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 2 g
Número UN UN3261
Beilstein 1705475
Índice Merck 14,6909
Información de solubilidad Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalacetic acid