Learn More
Ácido oxalacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10678424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10678424 100 g Frasco de vidrio 100 g
10188752 5 g Frasco de vidrio 5 g
10454701 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10678424 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416601000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-42-7
Fórmula molecular C4H4O5
Peso molecular (g/mol) 132.07
Número MDL MFCD00002592
Clave InChI KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
Nombre IUPAC ácido 2-oxobutanodioico
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalacetic acid
Punto de fusión 161.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOOCCH2COCOOH
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 777
Índice Merck 15, 7008
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino