Learn More
Ácido oxalacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480693 5 g 5 g
11490693 25 g 25 g
11400703 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12739.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxalacetic acid is used as a metabolic intermediate in many processes that occur in animals and citric acid cycle. It is a used to converted to aspartic acid by aspartate transaminase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido oxalacético se utiliza como intermediario metabólico en muchos procesos que tienen lugar en animales y en el ciclo del ácido cítrico. Es un utilizado para convertirse en ácido aspártico por aspartato transaminasa.
Solubilidad
Soluble en agua (0,1 g/ml), éter, etanol, acetona y acetato de etilo de acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacenar lejos del calor y la luz del sol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-42-7
Fórmula molecular C4H4O5
Peso molecular (g/mol) 132.071
Número MDL MFCD00002592
Clave InChI KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
Nombre IUPAC ácido 2-oxobutanodioico
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalacetic acid
Punto de fusión 161°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1705475
Índice Merck 14,6909
Información de solubilidad Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.07
Porcentaje de pureza 97%