Learn More
Oxadixil, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16614544 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16614544 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16614544 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1743100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxadixyl
CAS 77732-09-3
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 7098783
Color Incolora
Punto de fusión 104°C to 105°C
Sinónimo N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)acetamide
Peso molecular (g/mol) 278.30 g/mol