Learn More
Melford Sal sódica de oxacilina monohidrato
Descripción
La sal sódica de oxacilina monohidrato es un compuesto importante que desempeña un papel fundamental en la microbiología y la investigación farmacéutica.
En microbiología, la sal sódica de oxacilina monohidrato se utiliza ampliamente para investigar los patrones de susceptibilidad y resistencia bacteriana. Se utiliza a menudo en entornos de laboratorio para evaluar la eficacia de los antibióticos contra diversas cepas bacterianas. Esta investigación ayuda a comprender la dinámica compleja de la biología microbiana, incluidos los mecanismos de resistencia, y contribuye al desarrollo de nuevas estrategias antibacterianas.
Dentro de la investigación farmacéutica, este compuesto sirve como estándar de referencia para la formulación de antibióticos y pruebas de eficacia, apoyando el desarrollo de nuevos antibióticos y estrategias para combatir las bacterias resistentes a los antibióticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxacillin Sodium Salt Monohydrate |
| CAS | 7240-38-2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C19H18N3NaO5S H2O |