Learn More
Oxacillin sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16458516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0925
MedChemExpress Oxacillin sodium salt is a narrow-spectrum β-lactam antibiotic of the penicillin class.
Oxacillin sodium salt is a narrow-spectrum β-lactam antibiotic of the penicillin class.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxacillin sodium salt
Forma física Solid
CAS 1173-88-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N3NaO5S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])[C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C3=C(C)ON=C3C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O
Peso molecular (g/mol) 423.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.42
Porcentaje de pureza 98.0%