Learn More
Oxacillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16458326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458326 100 mg 100 miligramos
16452146 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0465
MedChemExpress Oxacillin sodium monohydrate is an antibiotic similar to Flucloxacillin used in resistant staphylococci infections study.
Oxacillin sodium monohydrate is an antibiotic similar to Flucloxacillin used in resistant staphylococci infections study.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxacillin sodium monohydrate
Forma física Solid
CAS 7240-38-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N3NaO6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (226.54 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (113.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])[C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C(C3=CC=CC=C3)=NO4)=C4C)=O)([H])SC1(C)C.O
Peso molecular (g/mol) 441.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.43
Porcentaje de pureza 98.1%