Learn More
Oxacilina sódica 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324282 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324282 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15755100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxacillin sodium salt hydrate
CAS 7240-38-2
Nombres de analitos o componentes Oxacillin sodium salt hydrate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H18 N3 O5 S . Na . H2O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oxacillin Sodium Monohydrate, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, sodium salt, hydrate (1:1:1), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxamido)-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), Oxacillin sodium hydrate, Sodium oxacillin monohydrate, Stapenor sodium, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O5S.Na.H2O/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
SMILES O.[Na+].Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(2S,5R,6R)-3,3-dimetil-6-[(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carbonil)amino]-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato;hidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 441.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.0971 g/mol