Learn More
Thermo Scientific™ Tiras M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.™)
Description
Determine de forma exacta y sin esfuerzo los valores de concentración inhibitoria mínima (CIM) con las tiras Thermo Scientific™ Oxoid™ M.I.C.Evaluator (M.I. C.E™) con oxacilina.
Las tiras M.I.C.E., con un cómodo envase, combinan la facilidad de una prueba de difusión con la exactitud de una prueba MIC.
Ejecución sencilla
Fácil manejo
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Ejecución sencilla
- Formato con gradiente distintivo que proporciona un excelente contraste con el agar
- El aumento del tamaño de tipo de letra facilita la lectura
- La escala se adecúa a los estándares internacionales
- Las tiras reactivas están adaptadas para satisfacer los requisitos clínicos al tiempo que se mantiene la exactitud requerida para la investigación
Fácil manejo
- La tira se presenta de forma práctica cuando se abre el sobre
- El envasado individual de las tiras elimina la necesidad de mantener y realizar un control de calidad de las tiras abiertas; abra una y utilícela
- La estabilidad de las tiras M.I.C.E. se garantiza mediante la inclusión de un desecante dentro de cada sobre
- Los envases de 10 y 50 paquetes ofrecen la máxima flexibilidad para organizar la realización de series de pruebas analíticas
- Cajas fácilmente apilables que simplifican el almacenamiento; todos los antimicrobianos se almacenan en la nevera (2-8 °C)
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Specifications
Specifications
| Concentración | 256-0,015 µg/ml |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Tiras M. I. C.Evaluator (M.I.C.E.™) con oxacilina |