Learn More
Oxaceprol, MedChemExpress
Código de producto. 16401689
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16401689 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16401689 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17490
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Oxaceprol (N-Acetyl-L-hydroxyproline), an orally active derivative of L-proline, possesses distinct anti-inflammatory activity. Oxaceprol is usually used for the research of osteoarthritis and rheumatoid arthritis.
Oxaceprol (N-Acetyl-L-hydroxyproline), an orally active derivative of L-proline, possesses distinct anti-inflammatory activity. Oxaceprol is usually used for the research of osteoarthritis and rheumatoid arthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxaceprol
CAS 33996-33-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H11NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Acetyl-L-hydroxyproline
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (577.47 mM)
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C(C)=O)C[C@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 173.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation