Learn More
Tocris Bioscience™ OXA (17-33)
Descripción
Potent and selective peptide orexin OX1 receptor agonist (EC50 values are 8.29 and 187 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Truncated form of orexin A (Cat. No. 1455).
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 343268-91-7 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C |
| Peso molecular | 1749.008 |
| Tipo de producto | OXA (17-33) |
| Cantidad | 1 mg |