Learn More
Tocris Bioscience™ OXA 06 dihydrochloride
Potent ROCK inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5182/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
OXA 06 dihydrochloride is a potent ROCK inhibitor (IC50 = 10 nM). Suppresses pMYPT1 and pCofilin levels in non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cell lines. Also inhibits anchorage-independent growth of NSCLC cell lines in vitro.Especificaciones
| >98% | |
| 1825455-91-1 | |
| 10 mg |
Título del producto
For Research Use Only