Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electrotransferencia de tanque grande Owl™ VEP-3
Código de producto. 12404747
Change view
Click to view available options
Tipo:
Sistema de electrotransferencia
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12404747 Sistema de electrotransferencia cada uno
1 options
Código de producto. 12404747 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VEP3
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Transfiera rápidamente proteínas de alto peso molecular con el sistema de electrotransferencia de depósito grande Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3.
Características:
  • El bloque de refrigeración extraíble permite una transferencia eficaz del calor.
  • Los cassettes de transferencia codificados garantizan una orientación correcta de ánodo/cátodo; se cargan con facilidad en la cámara de tampones.
  • Pueden agregarse barras agitadoras (se venden por separado) al fondo de la cámara de tampones para la circulación de tampones.
  • Los cassettes permiten una carga sencilla en el «sándwich» de gel y se bloquean con firmeza al colocarlos en la cámara de tampones.
Incluye:
  • Cámara de tampones con placa de cátodos de acero inoxidable y placa de ánodos de titanio
  • Tapa con bloqueo de seguridad, cables de alimentación integrados y módulo de refrigeración
  • Dos cassettes de transferencia con almohadillas de espuma
  • 25 hojas de papel de filtro para transferencia de 20 × 18,5 cm (An x L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de gel 20 cm x 18,5 cm
Línea de productos Owl
Tipo Sistema de electrotransferencia
Volumen del tampón (imperial) 1,05 gal
Volumen del tampón (métrico) 4 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,5 x 11,8 x 30 pulg (9 x 30 x 30 cm)
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud del gel (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 9 cm
Longitud del gel (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 11,8 in
Anchura del gel (imperial) 7,2 in
Anchura (métrico) 30 cm
Anchura del gel (métrico) 18,5 cm
Altura (imperial) 30 in
Altura (métrico) 30 cm