Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de transferencia Owl™
Código de producto. 12464737
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Hojas (10 × 10 cm)
Hojas (15 × 15 cm)
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
12464737 Rollo cada uno
12474737 Hojas (15 × 15 cm) paquete de 10
12484737 Hojas (10 × 10 cm) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12464737 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TM1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00€
    385.00€ / paquete de 1
    Ahorro 55.00€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Realice Western blotting con las membranas de transferencia Thermo Scientific™ Owl™ hidrófobas.
Realice Western blotting con las membranas de transferencia Thermo Scientific™ Owl™ hidrófobas.
  • Thermo Scientific ofrece membranas de transferencia de PVDF Immobilon™-P fabricadas por Millipore™.
  • Estas membranas proporcionan la máxima relación señal-ruido, lo que permite aplicar procedimientos de bloqueo suaves.
  • La membrana Immobilon-P presenta una alta retención de proteínas, es compatible con todos los métodos de visualización estándar y puede utilizarse para la secuenciación de proteínas.
  • Immobilon está disponible en tamaños de minigel y de formato grande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 26,5 cm
Anchura (métrico) 3,75 m
Tipo de empaquetado Rollo
Descripción 26,5 cm x 3,75 m; Rollo
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western blotting)
Formato Rollo
Material Immobilon-P, PVDF
Dimensions (LxW) 3,75 m x 26,5 cm
Línea de productos Owl