Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Spacer Sets for Aluminum-Backed Sequencers
Código de producto. 12474727 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
45 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12474727 45 cm paquete de 3
1 options
Código de producto. 12474727 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S2SLSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    41.20€ / paquete de 3
    Ahorro 1.70€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Elija entre dos tamaños para secuenciación manual con juegos de separadores Thermo Scientific™ Owl™ para secuenciadores con refuerzo de aluminio.
Elija entre dos tamaños para secuenciación manual con juegos de separadores Thermo Scientific™ Owl™ para secuenciadores con refuerzo de aluminio.
Disponible en 1,0 W x 45 cml (0,4 mm de grosor) o 1,0 W x 65 cml (0,2 mm de grosor).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de secuenciador con refuerzo de aluminio Owl™ S3S
Longitud (métrico) 45 cm
Tipo de producto Separadores
Grosor de los dientes (métrico) 0,4 mm
Anchura (métrico) 1,0 cm
Descripción Juego de espaciadores; 1,0 W x 45 cml; 0,4 mm de grosor