Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Sequencing System Spacer Sets and Glass Plates
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice juegos de espaciadores y placas de vidrio del sistema de secuenciación Owl™ Thermo Scientific™ con sistemas de fundición de gel de secuenciación Owl™.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de secuenciación Owl™ |
| Altura (métrico) | 0,32 cm |
| Longitud (métrico) | 43 cm |
| Tipo de producto | Cristal offset |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1,9 cm (3 x 16 pulg) |
| Anchura (métrico) | 35 cm |
| Descripción | Vidrio de desplazamiento; 43 cm x 35 cm (L x An); 0,45 cm (0,18 pulg.) de grosor |