Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Código de producto. 12444717
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Peine de dientes afilados
Peine de micropocillos de dientes afilados
N.° de dientes:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Grosor de los dientes (métrico):
0,2mm
0,4 mm
Volumen del pocillo (métrico):
10 µl
2 µl
3,7 µl
5,5 µl
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción N.° de dientes Grosor de los dientes (métrico) Volumen del pocillo (métrico) unitSize
12444717 Peine de micropocillos de dientes afilados 72 (2X) 0,4 mm 10 µl cada uno
12454717 Peine de dientes afilados 110 (3X) 0,4 mm 5,5 µl cada uno
11505195 Peine de micropocillos de dientes afilados 146 (4X) 0,2mm 2 µl cada uno
12474717 Peine de micropocillos de dientes afilados 146 (4X) 0,4 mm 3,7 µl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12444717 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S2SMT2
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acabe con la necesidad de montar peines con este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia.
Acabe con la necesidad de montar peines con con los peines del sistema Thermo Scientific™ Owl™ S3S. Los peines de una sola pieza y alta resistencia se utilizan con el sistema Owl™ S3S.
Los resistentes peines de una sola pieza acaba con la necesidad de montar peines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Peine de micropocillos de dientes afilados
Para utilizar con (equipo) Sistema de secuenciador con refuerzo de aluminio Owl™ S3S
Tipo de producto Peines
N.° de dientes 72 (2X)
Grosor de los dientes (métrico) 0,4 mm
Volumen del pocillo (métrico) 10 µl