Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de colada de gel Owl™ JGC
Código de producto. 11952975 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del gel (métrico):
10 cm
14 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del gel (métrico) Tamaño de la unidad
11952975 10 cm cada uno
11932975 14 cm cada uno
11942975 20 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11952975 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor JGC4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    147.00€ / paquete de 1
    Ahorro 7.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Cuele geles de poliacrilamida más rápido gracias a los sistemas de preparación de gel Thermo Scientific™ Owl™ JGC, moldes verticales de gel de proteínas que ofrecen un método de preparación único.
Cuele geles de poliacrilamida más rápido gracias a los sistemas de preparación de gel Thermo Scientific™ Owl™ JGC, moldes verticales de gel de proteínas que ofrecen un método de preparación único.
  • En la bolsa se recoge el exceso de poliacrilamida y se sella la parte inferior del gel, lo que elimina la necesidad de cinta o de separadores inferiores.
  • Su diseño permite el almacenamiento de geles sin deshidratación mediante adición de tampones y sellado térmico.
  • El sistema cuela de uno a cuatro geles.
  • Excelente durabilidad y vida muy prolongada gracias a sus pocas piezas móviles.
Incluye:
  • Soporte de preparación
  • Placa de bloqueo
  • Base niveladora de tres puntos
  • Colocador de separadores
  • 25 sobres de gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Para utilizar con (equipo) Sistema de preparación de gel Owl™ JGC
Tamaño de gel 16 cm x 14 cm
Línea de productos Owl
Tipo Colador
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 5,13 in
Anchura (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 10 cm
Fondo (imperial) 5,13 in
Fondo (métrico) 13 cm