Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electrotransferencia semiseca Owl™ serie HEP
Código de producto. 12464647
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
19,88 x 15,63 x 2 pulg (50,4 x 39,7 x 5,08 cm)
9,86 x 9,86 x 2 pulg (25 x 25 x 5 cm)
Capacidad:
Área de transferencia: 20 x 20 cm
Área de transferencia: 35 x 45 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad Tamaño de la unidad
12464647 19,88 x 15,63 x 2 pulg (50,4 x 39,7 x 5,08 cm) Área de transferencia: 35 x 45 cm cada uno
12064927 9,86 x 9,86 x 2 pulg (25 x 25 x 5 cm) Área de transferencia: 20 x 20 cm cada uno
12863163 9,86 x 9,86 x 2 pulg (25 x 25 x 5 cm) Área de transferencia: 20 x 20 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12464647 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor HEP3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.00€
    2842.00€ / paquete de 1
    Ahorro 128.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-08-2027
Proporcione transferencias más rápidas con una mayor eficiencia gracias a los sistemas de electrotransferencia semidry Thermo Scientific™ Owl™ serie HEP.
Proporcione transferencias más rápidas con una mayor eficiencia gracias a los sistemas de electrotransferencia semidry Thermo Scientific™ Owl™ serie HEP. Los traslados se pueden hacer en tan solo 15 minutos.
  • Transferencia rápida y eficaz de proteínas y ácidos nucleicos a las membranas
  • El tampón contenido en el papel de transferencia es suficiente para una transferencia eficaz de moléculas
  • La base contiene una placa de cátodo de acero inoxidable; la tapa tiene una placa de ánodo de platino/titanio
  • Ideal para proteínas menores que 150 kDa
Incluye:
  • Base y tapa
  • Cables de alimentación
  • Ruedas de alta resistencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad Área de transferencia: 35 x 45 cm
Línea de productos Owl
Tipo Sistema de electrotransferencia
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19,88 x 15,63 x 2 pulg (50,4 x 39,7 x 5,08 cm)