Learn More
Thermo Scientific™ Marco de secado de gel Owl™, minigel, 14 x 14 cm
Código de producto. 11708174 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Celofán, precortado
Marco de secado de gel
Longitud (métrico):
14 cm
24 cm
Anchura (métrico):
14 cm
24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11708174 Celofán, precortado 24 cm 24 cm paquete de 50
11927535 Celofán, precortado 14 cm 14 cm paquete de 50
11937535 Marco de secado de gel 24 cm 24 cm cada uno
11917535 Marco de secado de gel 14 cm 14 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11708174 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00€
    27.40€ / paquete de 50
    Ahorro 1.60€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use los marcos y el celofán precortado que se incluyen con los suministros de secado de gel Thermo Scientific™ Owl™ con los kits de secado de gel Owl™.
Los kits de secado de proteínas Thermo Scientific Owl permiten una conservación sencilla y económica de geles de proteínas sin los problemas de distorsión característicos de otros procedimientos de secado.
  • Marcos y celofán precortado disponibles en formato grande (24 × 24 cm) o pequeño (14 × 14 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de gel 24 x 24 cm
Longitud (métrico) 24 cm
Anchura (métrico) 24 cm
Tipo de producto Celofán, precortado