Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits
Código de producto. 12454637 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de gel:
14 x 14 cm
24 x 24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de gel Tamaño de la unidad
12454637 14 x 14 cm cada uno
11560435 24 x 24 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12454637 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor GDF10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures with these gel-drying kits.
Preserve protein gels easily and economically while eliminating distortion problems common in other drying procedures. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Kits provide an inexpensive and simple way to produce a permanent record of gels by air drying them between two sheets of cellophane.
  • Disponibles en formatos minigel y de tamaño grande.
  • Práctico método de conservación de geles mediante secado por aire entre los hojas de celofán.
  • El borde biselado del marco de secado de gel facilita el montaje.
Incluye:
El kit completo incluye dos juegos de marcos de secado de gel, 50 láminas de celofán ya cortadas, dos placas de fondo negras y ocho clips de sujeción lateral. Los marcos y el celofán también están disponibles por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de gel 14 x 14 cm
Cantidad Unidad
Longitud (métrico) 14 cm
Anchura (métrico) 14 cm
Tipo de producto Kit de secado de gel