Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema Owl™ EasyCast™ B2 y B3
Código de producto. 11972965
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de gel
Colador
Junta
Incluye:
12 ranuras
12 ranuras, 12 peines de carga rápida
Bandejas y peines no incluidos
Par de juntas
Solo bandeja de gel
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 sets
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Incluye Tamaño de la unidad
11972965 Bandeja de gel Solo bandeja de gel 1 PCS
11932965 Colador Bandejas y peines no incluidos cada uno
11942965 Junta Par de juntas 2 sets
11947585 Bandeja de gel 12 ranuras, 12 peines de carga rápida cada uno
11969127 Bandeja de gel 12 ranuras cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11972965 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B2UVT
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Sustituya la bandeja de gel UVT, las juntas y las ruedas externas por piezas de repuesto para sistemas B2 y B3.
Sustituya la bandeja de gel UVT, las juntas y los moldes externos por las piezas de repuesto del sistema Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 y B3; para su uso con los sistemas de minigel EasyCast™.
Para su uso con el sistema de gel Owl EasyCast B2 y B3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B2 y B3
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Owl, EasyCast
Tipo Bandeja de gel
Incluye Solo bandeja de gel
Longitud (métrico) 14 cm
Anchura (métrico) 12 cm