Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis de minigel Owl™ EasyCast™ B2 y B3, dos lados, peine de 16 dientes, 1.0/1.5 mm de grosor
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elimine el montaje de peines con los peines para sistemas de electroforesis de mini geles Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 y B3. Estos peines de una sola pieza y alta resistencia se destinan al uso con los sistemas de electroforesis de mini geles EasyCast™ B2 y B3.
Información sobre pedidos:
- Los n.º Los nº. B2-RL-9C, -9D, -25C y -25D corresponden a los peines (1X) y (2X) con formato de pipeta de 12 y 8 canales
- Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM); para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B2 y B3 |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Owl, EasyCast |
| Tipo | Peine |
| N.° de dientes | 12 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1,0/1,5 mm |