Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B1A
Beskrivning
Los sistemas de electroforesis en minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A ofrecen resultados homogéneos sin complicaciones.
El sistema en minigel Owl B1A EasyCast está diseñado para ofrecer patrones en bandas uniformes y resultados homogéneos sin complicaciones. Su tamaño es perfecto para determinar intervalos de peso molecular en fragmentos de PCR o moléculas de ADN de mayor tamaño. El diseño unificado permite fundir y procesar un gel en la cámara de tampón, sin necesidad de equipo adicional.
- Las dos ranuras para peine en la bandeja para gel doblan la capacidad de muestra, al duplicar el número de pocillos de muestras.
- Para facilitar la medición de las bandas, se aplica un tamiz de seda a las bandejas de gel UVT.
- La fusión a prueba de fugas permite fusionar y procesar el gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni piezas adicionales
- Procesamiento de 5 a 24 muestras en 15 minutos.
Información para pedidos:
Disponible con tomas de intercambio de tampones opcionales (B1A-BP) para uso con una bomba de recirculación externa.
Incluye:
- Cámara de tampón principal
- Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
- Bandeja de gel UVT con juntas Thermo Scientific™ EasyCast
- Dos peines de doble lado, una pieza y alta resistencia: 6 y 10 pocillos, grosor 1,0/1,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Mini |
| Incluye | EasyCast con puertos de intercambio de tampones |
| Tamaño de muestra | Desde 5 hasta 24 |
| Volumen del tampón (métrico) | 400 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6,31 x 4,13 x 3,75 pulg (16 x 10,5 x 9,5 cm) |
| Longitud (imperial) | 6,31 in |
| Longitud (métrico) | 16 cm |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.