Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto de los sistemas de minigel y multigel Owl™ EasyCast™ B1A y A2-OK
Código de producto. 11942955 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de gel
Colador
Junta
Tamaño de la unidad:
2 sets
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11942955 Colador cada uno
11952955 Junta 2 sets
11962955 Bandeja de gel cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11942955 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B1ACST
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sustituya la bandeja de gel UVT, las juntas y las ruedas externas por piezas de repuesto para sistemas de minigel y multigel.
Sustituya la bandeja de gel UVT, las juntas y los moldes externos por las piezas de repuesto del sistema de minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A y de multigel A2-OK; para su uso con los sistemas de minigel y multigel EasyCast B1A y A2-OK.
Notas:
Uso idóneo con los sistemas de minigel y multigel EasyCast B1A y A2-OK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis de minigel B1A y multigel A2-OK Owl™ EasyCast
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Owl, EasyCast
Tipo Colador
Incluye Trays and Combs Not Included
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 7 cm