Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis de minigel Owl™ EasyCast™ B1A y multigel A2-OK, peine de 10 dientes, dos lados con grosor de 1.0/1.5 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elimine el montaje de peines con los peines para sistema de electroforesis de mini gel y multi gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A y A2-OK. Este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia se destina al uso con el sistema de electroforesis de mini gel y multi gel EasyCast B1A y A2-OK.
Información para pedidos:
Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis de minigel B1A y multigel A2-OK Owl™ EasyCast |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Owl, EasyCast |
| Tipo | Peine |
| N.° de dientes | 12 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1,0/1,5 mm |