Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B1
Description
Los sistemas de electroforesis en minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 tienen un precio bastante asequible para que todos los investigadores puedan tenerlos en sus estaciones de trabajo.
El sistema en minigel Owl EasyCast B1 ofrece fusión a prueba de fugas, que permite fusionar y procesar el gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni piezas adicionales. Su durabilidad y facilidad de uso lo convierten en la opción ideal para los estudiantes y los investigadores que trabajan a gran escala.
Características:
- El sistema ofrece una amplia gama de peines.
- Las dos ranuras para peine en la bandeja para gel doblan la capacidad de muestra, al duplicar el número de pocillos de muestras.
- Para facilitar la medición de las bandas, se aplica un tamiz de seda a las bandejas de gel UVT.
Incluye:
- Cámara de tampón principal
- Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
- Bandeja de gel UVT con juntas Thermo Scientific™ EasyCast™
- Dos peines: 10 y 14 pocillos, doble lado, grosor 1,0/1,5 mm
Información para pedidos:
Disponible con tomas de intercambio de tampones opcionales (B1-BP) para su uso con una bomba de recirculación externa
Garantía y oferta de servicio:
- Tres años
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Mini |
| Incluye | Puertos de intercambio de tampones |
| Tamaño de muestra | Desde 5 hasta 34 |
| Volumen del tampón (métrico) | 600 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,63 x 5,88 x 3,75 pulg (22 x 15 x 9,5 cm) |
| Longitud (imperial) | 8,63 pulg |
| Longitud (métrico) | 22 cm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.