Learn More
Thermo Scientific™ Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Código de producto. 11923005
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del tampón (métrico):
300 mL
550 mL
1250 mL
Incluye:
Sistema completo
Sistema completo con colador
Solo aparato
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del tampón (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11923005 300 mL Sistema completo cada uno
11903015 1250 mL Sistema completo con colador cada uno
11913015 1250 mL Sistema completo cada uno
12474677 1250 mL Solo aparato cada uno
11913005 300 mL Sistema completo con colador cada uno
12404707 300 mL Solo aparato cada uno
11973005 550 mL Sistema completo con colador cada uno
11983005 550 mL Sistema completo cada uno
11993005 550 mL Solo aparato cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11923005 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor P8DS2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    1127.00€ / paquete de 1
    Ahorro 53.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Con estos sistemas de electroforesis vertical de doble gel Thermo Scientific™ Owl™, se pueden echar y ejecutar de forma rápida y sencilla dos geles en el mismo dispositivo.
Fusione y procese de forma rápida y fácil uno o dos geles en el mismo dispositivo utilizando sistemas de electroforesis verticales de doble gel Thermo Scientific™ Owl™: consta de sistemas de doble gel P8DS, P9DS y P10DS.—
Uso sencillo en seis pasos:
  1. Asegure los cassettes de vidrio
  2. Vierta la agarosa
  3. Conecte la cubeta especialmente diseñada
  4. Eche la solución de poliacrilamida en los casetes
  5. Cargue las muestras
  6. Haga correr el gel
Características:
  • Creados con una tecnología de fabricación acrílica fiable y probada, son sistemas resistentes y duraderos
  • El núcleo refrigerador ofrece un enfriamiento uniforme en toda la superficie del gel y garantiza una excelente resolución y bandas claras
  • La refrigeración se consigue mediante circulación de líquido a través del núcleo, bien con un circulador externo o bien con agua corriente fría
  • El mecanismo de sujeción es muy simple y permite una carga sencilla de cassettes de vidrio y de los geles precortados de la mayoría de fabricantes
Recomendada para:
  • Electroforesis de SDS
  • La segunda dimensión de la electroforesis bidimensional (2-D)
  • Electroforesis de agarosa
  • Electroforesis nativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Línea de productos Owl
Tipo Sistema de electroforesis vertical de doble gel Owl
Dimensiones del gel 10 x 8-10 cm
Incluye Sistema completo
Modelo P8DS
Volumen del tampón (métrico) 300 mL
Longitud (imperial) 6,7 in
Longitud del gel (métrico) Entre 8 y 10 cm
Anchura (imperial) 5,1 in
Anchura del gel (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 5,5 in
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.