Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis horizontal Owl™ D4
Descripción
Obtain flat, even banding patterns while conserving valuable bench space with the Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horizontal Electrophoresis System.
Características:
- Diseñado para proporcionar patrones de banda planos y homogéneos y resultados uniformes sin necesidad de cinta, grasa, juntas de agarosa ni otros accesorios.
- Puede procesar en la cámara de tampones una bandeja de gel (51 muestras) o, para ahorrar espacio de trabajo, dos bandejas apiladas (102 muestras).
- Dos bandejas de gel UVT (aptas para transmisión UV) de 16 x 17 cm admiten hasta tres peines cada una, lo que permite al usuario procesar hasta tres series de muestras de idéntica distancia.
- Plataforma de colado autónoma incluida para colado simultáneo de dos geles.
- Puede colarse un solo gel de forma directa en la cámara de tampones o bien en el colador externo.
Incluye:
- Cámara de tampones (volumen de tampón, 1,8 l)
- Base niveladora de tres puntos
- Tapa Thermo Scientific™ SuperSafe™ con cables de alimentación acoplados
- Dos bandejas de gel UVT
- Seis peines de 1,5 mm de grosor
- Colador de gel externo
- Nivel de burbuja
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Ahorro de espacio |
| Incluye | Sin puertos de intercambio de tampones |
| Tamaño de muestra | Desde 17 hasta 102 |
| Volumen del tampón (métrico) | 1,8 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,1 x 10,6 x 5,5 pulg (23 x 27 x 14 cm) |
| Longitud (imperial) | 9,1 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 17 cm |
| Mostrar más |