Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horizontal Electrophoresis System Combs
Descripción
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horizontal Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece microwell combs are for use with the Owl D4 Electrophoresis System.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Información para pedidos:
Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Peine de micropocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis Owl™ D4 |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Peine |
| N.° de dientes | 17 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1,5 mm |