Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D3-14
Código de producto. 11982965
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de gel:
14 cm x 23 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de gel Tamaño de la unidad
11982965 14 cm x 23 cm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11982965 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor D314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00€
    917.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1103.00€
    54% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Realice el cribaje de productos de PCR, preparaciones de plásmidos, asignación de restricciones y clonación con el sistema de electroforesis en gel ancho Thermo Scientific™ Owl™ D3-14.
Realice el cribaje de productos de PCR, preparaciones de plásmidos, asignación de restricciones y clonación con el sistema de electroforesis en gel ancho Thermo Scientific™ Owl™ D3-14.
Características:
  • Detecta de 25 a 200 muestras en un único gel de agarosa en menos de 30 minutos y genera patrones claros, de banda ajustada y sin “curvatura”.
  • Mediante el empleo de peines especiales y un pipeteador multicanal, las muestras pueden cargarse directamente desde una placa de 96, 8 o 12 pocillos.
  • Incorpora el diseño de colada Owl™ EasyCast™ con colador externo: la bandeja de gel cuenta con una junta que permite encajarla con firmeza en el colador y garantiza un sello hermético sin necesidad de cinta
  • La carga de muestras con pipeteador multicanal acelera la transferencia.
  • La colocación de los electrodos permite procesar el gel con rapidez y sin perjuicio de la resolución.
  • El nivel de burbuja garantiza una colada de geles planos y de grosor uniforme.
Incluye:
  • Cámara de tampón
  • Tapa Thermo Scientific™ SuperSafe™ con cables de alimentación conectados
  • Bandeja de gel UVT con juntas Thermo Scientific™ EasyCast™
  • Molde externo
  • Cuatro peines (50 micropocillos, 1,5 mm de grosor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Tamaños del gel (L x An): 14 x 23cm; Volumen de tampón: 800 ml; L x An. x Al.: 30 x 27 x 11cm
Tamaño de gel 14 cm x 23 cm
Línea de productos Owl
Tipo Ancha
Tamaño de muestra Desde 25 hasta 200
Volumen del tampón (métrico) 800 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,8 x 10,6 x 4,3 pulg (30 x 27 x 11 cm)
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm
Longitud del gel (métrico) 14 cm
Anchura (imperial) 10,6 in
Anchura del gel (imperial) 6,5
Anchura (métrico) 27 cm
Anchura del gel (métrico) 23 cm
Altura (imperial) 4,3 in
Altura (métrico) 11 cm