Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts
Código de producto. 11922975
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de gel
Colador
Junta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11922975 Bandeja de gel 1 PCS
11912975 Colador cada uno
11977515 Junta paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11922975 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor D3UVT14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    133.00€ / paquete de 1
    Ahorro 20.00€
    13% Descuento
En stock
Elija entre varias piezas de repuesto del sistema Thermo Scientific™ Owl™ D3-D14, incluyendo la bandeja de gel UVT, las juntas y el molde externo.
Elija entre varias piezas de repuesto del sistema Thermo Scientific™ Owl™ D3-14, incluyendo la bandeja de gel UVT, las juntas y el molde externo. Para usar con el sistema Owl D3-14.
  • La bandeja de gel UVT incorpora compuertas traseras con juntas que proporcionan estanqueidad a prueba de fugas sin usar cinta adhesiva
  • Las ranuras del peine se disponen de forma que pueden organizarse hasta 12 juegos de muestras sobre el mismo gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bandeja de gel UVT con juntas EasyCast™
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis horizontal Owl™ Serie D3
Línea de productos Owl
Tipo Bandeja de gel
Longitud (métrico) 14 cm
Anchura (métrico) 23 cm