Learn More
Thermo Scientific™ D3-14, A3-1 and A6 Wide Gel Electrophoresis System Wall Comb, 1 Tooth
Código de producto. 11992965
Change view
Click to view available options
N.° de dientes:
25 (1X)
50 (2X)
Grosor de los dientes (métrico):
1 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de dientes Grosor de los dientes (métrico) unitSize
11992965 25 (1X) 1,5 mm cada uno
11997585 50 (2X) 1 mm 1 PCS
11902975 50 (2X) 1,5 mm cada uno
11987585 25 (1X) 1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11992965 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor D3MTD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eliminate comb assembly with Fisherbrand™ D3-14, A3-1 and A6 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.
Eliminate comb assembly with Fisherbrand™ D3-14, A3-1 and A6 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These microwell and wall combs are heavy-duty, one-piece units for use with the D3-14, A3-1 and A6 wide gel electrophoresis systems.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Información sobre pedidos:
Los n.º categoría D3-MTC, -MTD, -MT2C y -MT2D corresponden a los peines (2X) y (1X) con formato de pipeta de 12 y 8 canales
Hay disponibles peines personalizados (pida el SKU n.º XCM). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Peine microwell
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis para gel ancho Owl™ D3-14, A3-1 y A6
Tipo Peine
N.° de dientes 25 (1X)
Grosor de los dientes (métrico) 1,5 mm