Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2
Descripción
Procese de 10 a 80 muestras en un gel con el sistema de electroforesis en geles anchos Thermo Scientific™ Owl™ D2.
- El gel ancho admite la carga de 15 o 30 muestras por fila con un peine para micropocillos.
- Mediante el empleo de peines especiales y un pipeteador multicanal, las muestras pueden cargarse de forma directa desde una placa de 96 pocillos, de 8 en 8 o de 12 en 12.
- El sistema es excelente para detección de muestras de PCR o análisis periódico de fragmentos de ADN.
- Tamaño compacto que ahorra espacio de trabajo.
- Incorpora el diseño de preparación Thermo Scientific™ EasyCast™ con molde externo: la bandeja de gel cuenta con una junta que permite encajarla con firmeza en el molde y garantiza un sellado hermético sin necesidad de cinta.
- La colocación de los electrodos permite procesar el gel con rapidez y sin perjuicio de la resolución.
Incluye:
- Cámara de tampón
- Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
- Bandeja de gel UVT con juntas EasyCast
- Molde externo para varios geles
- Cuatro peines (dos de 30 pocillos y dos de 40 pocillos; 1,5 mm de grosor)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Descripción | Sistema completo con puertos de intercambio de tampones |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Gel ancho, con puertos de intercambio de tampones |
| Tamaño de muestra | Desde 10 hasta 80 |
| Volumen del tampón (métrico) | 600 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,38 x 7,75 x 4 pulg (19 x 20 x 10 cm) |
| Longitud (imperial) | 7,38 in |
| Longitud (métrico) | 19 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 14,4 cm |
| Mostrar más |