Learn More
Thermo Scientific™ Papel de transferencia Owl™
Código de producto. 12484627 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Anchura (métrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12484627 20 cm 20 cm paquete de 100
12494627 35 cm 45 cm paquete de 100
12404637 46 cm 57 cm paquete de 100
12414637 10 cm 10 cm paquete de 100
12424637 18 cm 20 cm paquete de 100
11932985 9 cm 9 cm paquete de 100
12444637 12 cm 16 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12484627 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor FP1
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este papel de transferencia de alta calidad absorbe las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica.
Absorba las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica con el papel para transferencia Thermo Scientific™ Owl™, papel para transferencia de alta calidad ideal para aplicaciones de absorción y transferencia.
  • 100 % fibra de algodón de alta pureza
  • Disponible en tamaños de minigel precortado y formato de gel grande.
  • Compatible con sistemas de electrotransferencia Owl
Información para pedidos:
  • Se vende en paquetes de 100 hojas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Tipo de empaquetado hojas
Caudal 35 ml/min
Para utilizar con (equipo) Sistemas de electrotransferencia Owl
Peso 183 g/m²
Formato Hoja
Material 100 % fibra de algodón
Dimensions (LxW) 20 cm x 20 cm
Grosor 0,83 mm
Línea de productos Owl